Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsuniversalskylt 'Bär laboratorierock'
Produktkod. 17881775 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Material:
Polyester
Polypropen
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
17881775 15 x 15 cm Polyester
17861775 5 x 5 cm Polyester
17871775 10 x 10 cm Polyester
17841695 10 x 10 cm Polypropen
17861745 15 x 15 cm Polypropen
17821725 20 x 20 cm Polyester
17861785 20 x 20 cm Polypropen
17891695 31,5 x 31,5 cm Polyester
17851745 31,5 x 31,5 cm Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17881775 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.74 SEK
    42.86 SEK / Paket med 1
    Save 1.88 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Säkerhetsskylt som betyder att en laboratorierock måste bäras.
  • Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Alternativt artikelnummer M/M059/NT/PE-DIA150-1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 Tecken
Storlek (engelska) 5,91 tum. Dia.
Typ av lim Permanent
Diameter (metrisk) 150 mm
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Tjocklek 0.099 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Språk Universell
Mått (L x B) 15 x 15 cm
Visad text Bär laboratorierock
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på blått