Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsuniversalskylt 'Bär laboratorierock'
Mått (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Material:
Polyester
Polypropen
Beskrivning
- Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | M/M059/NT/PE-DIA50-2 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 Tecken |
| Storlek (engelska) | 1,97 tum. Dia. |
| Typ av lim | Permanent |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Monteringstyp | Ytmontering |
| För användning med (applikation) | Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Visa mer |