Läs mer
Thermo Scientific™ Iso-Sensitest Agar
Beskrivning
Utför enkla tester med hjälp av Thermo Scientific™ Iso-Sensitest Agar, ett halvdefinierat medium speciellt designat för antimikrobiell känslighetstestning (AST).
Iso-Sensitest Agar har stabilitet i mineralinnehåll och förmågan att producera optimala antimikrobiella hämningszoner. Amino-kvävebasen av syrahydrolyserat kasein och speciella peptoner har kompletterats med definierade tillväxtfaktorer. Noggrann förberedelse av näringsämnena säkerställer att trimetoprim- och sulfonamidantagonister är på mycket låga nivåer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Enligt BSAC |
| Färg | Halm, klart |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Iso-Sensitest Agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 26g± 0,5 g |
| Förpackningstyp | 4 mm djup, insvept i en cellulosabaserad filmfolie |
| Kvantitet | 10/Pk. |