Läs mer
Iso Sildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iso Sildenafil |
| CAS | 253178-46-0 |
| Molekylformel | C22 H30 N6 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-2,6-dihydro-2-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-2-methyl-7-oxo-3-propyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-2,6-dihydro-2-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Isosildenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(25-27(17)4)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29) |
| LEDER | CCCc1c2N=C(NC(=O)c2nn1C)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-2-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.58 |
| Formel vikt | 474.2049 |