Läs mer
Brady™ ISO Fyrkantig säkerhetsskylt i aluminium ''Blinkljus för brandlarm''
Description
- För att indikera en enhet som blinkar för att indikera att brandlarmet har aktiverats
Specifications
Specifications
| Alternativt artikelnummer | F/F018/NT/ALU-100X100-1 |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 Tecken |
| Monteringstyp | Ytmontering |
| För användning med (applikation) | Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Höjd (engelska) | 3,94 tum |
| Bredd (engelska) | 3,94 tum |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +140 °C |
| Form | Fyrkantig |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +284 °F |
| Show More |