Läs mer
Brady™ ISO Fyrkantig säkerhetsskylt i aluminium ''Blinkljus för brandlarm''
Produktkod. 17821785 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17821785 200 x 200 mm
17811745 100 x 100 mm
17821745 150 x 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17821785 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 SEK
    112.97 SEK / Paket med 1
    Save 22.03 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
ISO Säkerhetsskylt som visar blinkande brandlarm och lågor.
  • För att indikera en enhet som blinkar för att indikera att brandlarmet har aktiverats
Specifikationer
Alternativt artikelnummer F/F018/NT/ALU-200X200-1
Material Aluminium
Kvantitet 1 Tecken
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 7,87 tum
Bredd (engelska) 7,87 tum
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +140 °C
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +284 °F
Språk Universell
Mått (L x B) 200 x 200 mm
Visad text Brandlarm blinkande ljus
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på rött