Läs mer
Brady™ ISO Fyrkantig säkerhetsskylt i aluminium ''Blinkljus för brandlarm''
Produktkod. p-200003581
Mått (L x B):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
Produktkod. 17811745
Brand: Brady™ 311211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ISO Säkerhetsskylt som visar blinkande brandlarm och lågor.
  • För att indikera en enhet som blinkar för att indikera att brandlarmet har aktiverats
Specifikationer
Alternativt artikelnummer F/F018/NT/ALU-100X100-1
Material Aluminium
Kvantitet 1 Tecken
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 3,94 tum
Bredd (engelska) 3,94 tum
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +140 °C
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +284 °F
Språk Universell
Mått (L x B) 100 x 100 mm
Visad text Brandlarm blinkande ljus
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på rött