Läs mer
Brady™ ISO Fyrkantig säkerhetsskylt i polyester ''Blinkljus för brandlarm''
Beskrivning
- För att indikera en enhet som blinkar för att indikera att brandlarmet har aktiverats
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass C |
| Alternativt artikelnummer | F/F018/NT/PE-PHOLUMC-200X200-1 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 Tecken |
| Typ av lim | Permanent |
| Monteringstyp | Ytmontering |
| För användning med (applikation) | Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Höjd (engelska) | 7,87 tum |
| Bredd (engelska) | 7,87 tum |
| Visa mer |