Läs mer
Brady™ ISO Fyrkantig säkerhetsskylt i polyester ''Blinkljus för brandlarm''
Produktkod. 17891765 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Färg:
Fotoluminescerande på rött
Vitt på rött
Certifikat och efterlevnad:
Klass B
Klass C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Certifikat och efterlevnad
17891765 148 x 148 mm Vitt på rött -
17841795 100 x 100 mm Vitt på rött -
17871765 200 x 200 mm Vitt på rött -
17881765 250 x 250 mm Vitt på rött -
17821695 315 x 315 mm Vitt på rött -
17811775 400 x 400 mm Vitt på rött -
17861695 100 x 100 mm Fotoluminescerande på rött Klass B
17861715 100 x 100 mm Fotoluminescerande på rött Klass C
17851795 150 x 150 mm Fotoluminescerande på rött Klass B
17801705 150 x 150 mm Fotoluminescerande på rött Klass C
17801775 200 x 200 mm Fotoluminescerande på rött Klass B
17851775 200 x 200 mm Fotoluminescerande på rött Klass C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17891765 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05 SEK
    36.26 SEK / Paket med 1
    Save 6.79 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
ISO Säkerhetsskylt som visar blinkande brandlarm och lågor.
  • För att indikera en enhet som blinkar för att indikera att brandlarmet har aktiverats
Specifikationer
Alternativt artikelnummer F/F018/NT/PE-148X148-1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 Tecken
Typ av lim Permanent
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 5,83 tum.
Bredd (engelska) 5,83 tum.
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Språk Universell
Mått (L x B) 148 x 148 mm
Visad text Brandlarm blinkande ljus
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på rött