Läs mer
Brady™ ISO Fyrkantig säkerhetsskylt av polypropen ''Blinkljus för brandlarm''
Produktkod. 17891735 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Färg:
Fotoluminescerande på rött
Vitt på rött
Certifikat och efterlevnad:
Klass B
Klass C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Certifikat och efterlevnad
17891735 100 x 100 mm Vitt på rött -
17801745 148 x 148 mm Vitt på rött -
17881735 200 x 200 mm Vitt på rött -
17871735 250 x 250 mm Vitt på rött -
17831785 315 x 315 mm Vitt på rött -
17851785 400 x 400 mm Vitt på rött -
17841745 100 x 100 mm Fotoluminescerande på rött Klass B
17841705 100 x 100 mm Fotoluminescerande på rött Klass C
17811695 150 x 150 mm Fotoluminescerande på rött Klass B
17831745 150 x 150 mm Fotoluminescerande på rött Klass C
17871705 200 x 200 mm Fotoluminescerande på rött Klass B
17841785 200 x 200 mm Fotoluminescerande på rött Klass C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17891735 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00 SEK
    57.43 SEK / Paket med 1
    Save 10.57 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
ISO Säkerhetsskylt som visar blinkande brandlarm och lågor.
  • För att indikera en enhet som blinkar för att indikera att brandlarmet har aktiverats
Specifikationer
Alternativt artikelnummer F/F018/NT/PP-100X100-1
Material Polypropen
Kvantitet 1 Tecken
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 3,94 tum
Bredd (engelska) 3,94 tum
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Språk Universell
Mått (L x B) 100 x 100 mm
Visad text Brandlarm blinkande ljus
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på rött