Läs mer
Heathrow Scientific Iso-Tray Phlebotomi-bricka
Produktkod. 30804784 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Produkttyp:
Provtagningsbricka
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
30804784 Provtagningsbricka Paket med 25
1 options
Produktkod. 30804784 Leverantör Heathrow Scientific Leverantörsnummer LB1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00 SEK
    540.09 SEK / Paket med 25
    Save 156.91 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Strömlinjeformad blodinsamling för isoleringsrum
Iso-Tray säkerställer effektivitet och säkerhet i isoleringsrum, vilket gör det möjligt för medicinska yrkespersoner att bära alla nödvändiga blodproviklar i en engångsbricka.
  • Designad för användning med Aseptic No-Touch Technique (ANTT)
  • Innehåller 2 blododlingstuber, 10 blodprovrör och nödvändiga förnödenheter
  • Lätt att montera och göra sig av med för kontamineringskontroll
  • Minskar osäkerhet och förbättrar arbetsflödet i isolerade miljöer
Specifikationer:
  • Färg: Vit
  • Färg: blå
  • Mått (L x B x H): 14 x 7,3 x 3,3 tum
  • Material: Korrugerad kartong
  • Kvantitet: Fall 25
Specifikationer
Mått (L x B x H) 35.6 x 18.5 x 8.4 cm
Material Korrugerad kartong
Produkttyp Provtagningsbricka