Läs mer
iso-Valeraldehyd, TRC
Produktkod. 30453574
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453574 100 mL
30449057 25 mL
30452125 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV091300100ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-86-3
Molekylformel C5 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
Synonym Butanal, 3-methyl-, Butyraldehyde, 3-methyl- (7CI), Isovaleraldehyde (8CI), 3-Methylbutanal, 3-Methyl-1-butanal, 3-Methylbutyraldehyde, Isoamylaldehyde, Isopentanal, Isovaleral, Isovaleric aldehyde, NSC 404119, iso-Valeraldehyde, β-Methylbutanal
IUPAC-namn 3-metylbutanal
LEDER CC(C)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbutyraldehyde
Kvantitet 100 mL
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vikt 86.0732