Läs mer
Iso-valerinsyra, 98+%, extra ren, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10365960 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10365960 100 mL Plastbelagd glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10365960 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer V/0011/PB05
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 503-74-2
Smältpunkt -35°C
pH 3
Kokpunkt 176°C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Molekylformel C5H10O2
MDL-nummer MFCD00002726
Kvantitet 100 mL
Synonym isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
InChI-nyckel GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(O)=O
IUPAC-namn 3-metylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 102.13
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
Formel vikt 102.13g/mol
Ångtryck 0.5 hPa at 20°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isovaleric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.