Läs mer
Gilson™ Iso-Versinic™ Förlängningsslang
Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Flödeshastighet:
2,9 ml/min.
246 ml/min.
30 ml/min.
55 ml/min.
70 ml/min.
Förpackningsstorlek:
3m
Beskrivning
- Iso-Versinic™
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | Iso-Versinic |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| För användning med | För HF2-pumphuvuden |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Motståndsegenskaper | Syror |
| Flödeshastighet | 246 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Ogenomtränglig för de flesta gaser |
| Visa mer |