Läs mer
Gilson™ Iso-Versinic™ Förlängningsslang
Produktkod. p-8004113 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Flödeshastighet:
2,9 ml/min.
246 ml/min.
30 ml/min.
55 ml/min.
70 ml/min.
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10071932
Brand: Gilson™ F117742
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För tillämpningar med hög kemikalieresistens
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material Iso-Versinic
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Motståndsegenskaper Syror
Flödeshastighet 2,9 ml/min.
Gaspermeabilitet Ogenomtränglig för de flesta gaser
Färg Svart
Produkttyp Förlängningspumpslang