Beskrivning
- so-Versinic™
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,5 mm |
| Material | Iso-Versinic |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| För användning med | För MF1 och MF4 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | Där hög kemikaliebeständighet krävs |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Förpackningsmängd | 4 vardera |
| Flödeshastighet | 2,9 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Ogenomtränglig för de flesta gaser |
| Visa mer |