Läs mer
Gilson™ Iso-Versinic™ Referensslang för MF1 och MF4 pumphuvuden
Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.5 mm
1 mm
2 mm
Flödeshastighet:
10 ml/min.
2,9 ml/min.
24 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- so-Versinic™
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1 mm |
| Material | Iso-Versinic |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| För användning med | För MF1 och MF4 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | Där hög kemikaliebeständighet krävs |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Förpackningsmängd | 4 pack |
| Motståndsegenskaper | Syror |
| Flödeshastighet | 10 ml/min. |
| Visa mer |