Description
- so-Versinic™
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | Iso-Versinic |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| För användning med | För MF1 och MF4 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | Där hög kemikaliebeständighet krävs |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Förpackningsmängd | 4 pack |
| Motståndsegenskaper | Syror |
| Flödeshastighet | 24 ml/min. |
| Show More |