Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Produktkod. 11787283
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
14 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
2 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
25m
5m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11787283 6 mm 9 mm 1,5 mm 5m
11797283 10 mm 14 mm 2 mm 5m
11777283 5 mm 8 mm 1,5 mm 5m
10649553 5 mm 8 mm 1,5 mm 25m
11773986 4 mm 8 mm 13 mm 5m
11780105 6 mm 10 mm 2 mm 5m
10643095 8 mm 11 mm 1,5 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11787283 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 77030005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1133.79 SEK / 5m
    Save 291.21 SEK
    20% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Fluoroelastomer, chemical transfer Versilon™ Iso-Versinic Tubing is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
  • Versilon™ Iso-Versinic tubing from Saint-Gobain is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
  • It can withstand severe environments and offers outstanding resistance to aging and weathering.
  • This tubing is available in metric sizes and two different shore hardnesses: 60 Shore A for diameters smaller than 4 mm x 6 mm and 70 Shore A for diameters larger than 4 mm x 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (engelska) Inre 0.24 in.
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Fluoroelastomer
Diameter (engelska) Yttre 0.35 in.
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Total längd (engelska) 16.4 ft.
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 0.06 in.
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
För användning med (applikation) For the transfer of highly aggressive chemicals
Min. Driftstemperatur (engelska) -4°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Förpackningsmängd 1 Ea.
Färg Black
Hårdhet 70 (Shore A)
Max. Driftstemperatur (engelska) 392°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200°C
Produkttyp Transfer Tubing