Läs mer
Brady™ ISO Vertikal säkerhetsskylt - Varning: Biologisk fara
Produktkod. 15700059 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
297 x 210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15700059 297 x 210 mm Varje
1 options
Produktkod. 15700059 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 827714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.15 SEK
    193.61 SEK / Paket med 1
    Save 42.54 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Säkerhetsskylt för identifiering av faror.
  • Skylt överensstämmer med ISO 7010
  • Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer STEN W009-210x297-PP-CRD/1
Material Polypropen
Form Rektangulär
Språk Engelska
Mått (L x B) 297 x 210 mm
Visad text Varning Biologisk fara
Färg Svart på gult