Beskrivning
- Skylt överensstämmer med ISO 7010
- Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | STEN W021-210x297-PE-CRD/1 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Laminerad polyester |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Form | Rektangulär |
| Språk | Engelska |
| Mått (L x B) | 297 x 210 mm |
| Visad text | Varning Risk för brand/antändliga material |
| Färg | Svart på gult |