Läs mer
Brady™ ISO Vertikal säkerhetsskylt - Bär skyddshandskar
Produktkod. 15790049 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
297 x 210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15790049 297 x 210 mm Varje
1 options
Produktkod. 15790049 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 819221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 SEK
    120.82 SEK / Paket med 1
    Save 8.18 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Säkerhetsskylt för att indikera obligatorisk åtgärd.
  • Skylt överensstämmer med ISO 7010
  • Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer STEN M009-210x297-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Typ av lim Permanent akryl
Form Rektangulär
Språk Engelska
Mått (L x B) 297 x 210 mm
Visad text Använd skyddshandskar
Färg Vitt på blått