Läs mer
Isoacetovanillone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetoisovanillone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 166.063 |