Läs mer
Isoalantolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoalantolactone |
| CAS | 470-17-7 |
| Molekylformel | C15 H20 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, decahydro-8a-methyl-3,5-bis(methylene)-, (3aR,4aS,8aR,9aR)-, Eudesma-4(14),11(13)-dien-12-oic acid, 8β-hydroxy-, γ-lactone (8CI), Isoalantolactone (6CI,7CI), Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, decahydro-8a-methyl-3,5-bis(methylene)-, [3aR-(3aα,4aα,8aβ,9aα)]-, (+)-Isoalantolactone, (3aR,4aS,8aR,9aR)-Decahydro-8a-methyl-3,5-bis(methylene)naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 5αH-Eudesma-4(15),11(13)-dien-12,8β-olide, Isoallantolactone, Isohelenin, NSC 241036 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h11-13H,1-2,4-8H2,3H3/t11-,12+,13-,15-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCCC(=C)[C@@H]1C[C@H]3[C@@H](C2)OC(=O)C3=C |
| IUPAC-namn | (3aR,4aS,8aR,9aR)-8a-methyl-3,5-dimethylidene-3a,4,4a,6,7,8,9,9a-octahydrobenzo[f][1]benzofuran-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.32 |
| Formel vikt | 232.1463 |