Läs mer
Isoallolithocholic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoallolithocholic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 376.2977 |