Läs mer
Isoamylacetat, TRC
Produktkod. 30133015
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133015 50 mL
30137367 25 mL
30009317 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI78002050ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-92-2
Molekylformel C7 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 130.18
Synonym 1-Butanol, 3-methyl-, acetate (9CI), Acetic acid, isoamyl ester (3CI), Isopentyl alcohol, acetate (6CI,8CI), 3-Methyl-1-butanol acetate, 3-Methyl-1-butyl acetate, 3-Methylbutyl acetate, 3-Methylbutyl ethanoate, Acetic acid 3-methyl-1-butyl ester, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Acetic acid isopentyl ester, Banana oil, Isoamyl acetate, Isoamyl alcohol acetate, Isoamyl ethanoate, Isopentyl acetate, Isopentyl ethanoate, NSC 9260, Pear oil, i-Amyl acetate, iso-Amyl acetate, iso-Pentyl acetate
IUPAC-namn 3-metylbutylacetat
LEDER CC(C)CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid-3-methyl butyl ester
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 130.0994
Procent renhet >95%