Läs mer
Isoamylalkohol ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11460632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460632 100 mL 100ml
11470632 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460632 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219405980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 100ml
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoamyl Alcohol
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 88.15
Kvalitet ACS