missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isoamylalkohol ACS MP Biomedicals

Produktkod. p-3179274 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11460632

Brand: MP Biomedicals 0219405980

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isoamyl Alcohol
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 88.15
Kvalitet ACS
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.