Läs mer
Isoamylalkohol, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10780892 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
10780892 1 L
1 options
Produktkod. 10780892 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8010.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
CAS 123-51-3
Kokområde 128°C to 132°C
Smältpunkt -117°C
Färg Max. 5 (APHA)
Densitet 0.812 g/cm³ (20°C)
Kokpunkt 130°C (1013 hPa)
Flampunkt 42°C
Analysprocentintervall min. 98%
Molekylformel C5H12O
MDL-nummer MFCD00002934
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning max. 0.003%
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CCO
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Titrerbar syra max. 0.002 meq/g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.