Läs mer
Isoamyl Alcohol (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Produktkod. 10592595
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10592595 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10592595 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1150500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
500mL; Glass Bottle
A mixture of Chloroform and Isoamyl Alcohol (24:1 v/v) is used to remove proteins during nucleic acid extraction procedures. It may also be used to extract Ethidium Bromide from nucleic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoamyl Alcohol
Aciditet 0.01% max.
CAS 123-51-3
Smältpunkt -117°C
pH 6.5
Kokpunkt 130°C
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H12O
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Kvantitet 500 mL
Rester efter avdunstning 0.003% max.
Merck Index 15, 5241
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CCO
IUPAC-namn 3-methylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Formel vikt 88.15
Ångtryck 4hPa at 20°C
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molecular Biology
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.