Läs mer
Isoamylalkohol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440475 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440475 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11440475 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1261.91 SEK / 500ml
    Save 208.09 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Isoamylalkohol används vanligtvis vid rening av nukleinsyra och är användbar med kloroform och fenoler.
Specifications
CAS 123-51-3
Smältpunkt -117,2 °C (litteratur)
Densitet 0,809 g/ml vid 20 °C (lit.)
Kokpunkt 131 °C (litteratur)
Molekylformel C5H12O
Kvantitet 500 mL
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CCO
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
Ångdensitet 3.04 (luft = 1)(Bokstavlig)
ChEBI CHEBI:15837
Formel vikt 88,15 g/mol
Ångtryck 2,4 mm Hg vid 20 °C, 2,37 mm Hg vid 25 °C (Lit.)
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ISOAMYL ALCOHOL 500ML
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: isoamyl alcohol