Läs mer
Isoamylalkohol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493272 100 mL 100ml
11403282 500 mL 500ml
11413282 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493272 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215507880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 100ml
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Används rutinmässigt inom molekylärbiologi. Isoamylalkohol, MP Biomedicals är en av flera isomerer av amylalkohol. Det används särskilt som ett reagens vid rening av DNA, extraktion av etidiumbromid från DNA-lösningar och olika andra div.
Isoamyalkohol används rutinmässigt inom molekylärbiologin, särskilt vid rening av DNA. Isoamylalkohol används också vid extraktion av etidiumbromid från DNA-lösningar och vid radiomärkning av RNA-transkript i kärnor som har isolerats från vävnad.
  • Används i stor utsträckning tillsammans med fenol och kloroform (—25:24:1 fenol:kloroform:isoamylalkohol) för att avlägsna proteiner från nukleinsyralösningarna genom extraktion
  • Isoamylalkohol tillsätts till fenollösningen för att hjälpa till att hämma RNas-aktivitet och för att förhindra solubilisering i fenolfasen av långa RNA-molekyler med långa poly(A)-delar
  • Det kommer också att hjälpa till att minska skumbildningen under extraktionsprocessen
Isoamy alkohol har olika användningsområden, inklusive:
  • HPLC-analys av olika läkemedel och metaboliter
  • Analys av oxiderade och reducerade pyridinnukleotider och adenylater i organiska fenolextrakt från mitokondrier
  • Isolering av mRNA från en termofil cyanobakterie
  • Lösningsmedel för fetter, hartser och alkaloider
  • Tillverkning av isoamyl (amyl) föreningar, isovalerinsyra, kvicksilverfulminat, pyroxylin, konstsilke, lack och rökfria pulver
  • För uttorkning av celloidinlösningar
  • För att bestämma fett i mjölk
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoamyl Alcohol
Smältpunkt -117,2 °C (litteratur)
Densitet 0,81 g/ml (vatten=1) vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 131 °C (litteratur)
Brytningsindex n20/D 1.406 (Lit.)
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, eter, bensen, kloroform, petroleumeter, glacial ättiksyra, oljor.
Ångdensitet 3.04 (luft=1) (bokstavlig)
Formel vikt 88.15
Ångtryck 2,4 mmHg vid 20 °C, 2,37 mmHg vid 25 °C (lit.)
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoamyl Alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoamyl Alcohol