Läs mer
Isoamylalkohol, MP Biomedicals™
Produktkod. p-7083120 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
Produktkod. 11493272
Brand: MP Biomedicals 0215507880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används rutinmässigt inom molekylärbiologi. Isoamylalkohol, MP Biomedicals är en av flera isomerer av amylalkohol. Det används särskilt som ett reagens vid rening av DNA, extraktion av etidiumbromid från DNA-lösningar och olika andra div.
Isoamyalkohol används rutinmässigt inom molekylärbiologin, särskilt vid rening av DNA. Isoamylalkohol används också vid extraktion av etidiumbromid från DNA-lösningar och vid radiomärkning av RNA-transkript i kärnor som har isolerats från vävnad.
  • Används i stor utsträckning tillsammans med fenol och kloroform (—25:24:1 fenol:kloroform:isoamylalkohol) för att avlägsna proteiner från nukleinsyralösningarna genom extraktion
  • Isoamylalkohol tillsätts till fenollösningen för att hjälpa till att hämma RNas-aktivitet och för att förhindra solubilisering i fenolfasen av långa RNA-molekyler med långa poly(A)-delar
  • Det kommer också att hjälpa till att minska skumbildningen under extraktionsprocessen
Isoamy alkohol har olika användningsområden, inklusive:
  • HPLC-analys av olika läkemedel och metaboliter
  • Analys av oxiderade och reducerade pyridinnukleotider och adenylater i organiska fenolextrakt från mitokondrier
  • Isolering av mRNA från en termofil cyanobakterie
  • Lösningsmedel för fetter, hartser och alkaloider
  • Tillverkning av isoamyl (amyl) föreningar, isovalerinsyra, kvicksilverfulminat, pyroxylin, konstsilke, lack och rökfria pulver
  • För uttorkning av celloidinlösningar
  • För att bestämma fett i mjölk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Smältpunkt -117.2°C (literature)
Densitet 0.81g/mL (water=1) at 25°C (Lit.)
Kokpunkt 131°C (literature)
Brytningsindex n20/D 1.406 (Lit.)
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Miscible with alcohol, ether, benzene, chloroform, petroleum ether, glacial acetic acid, oils.
Ångdensitet 3.04 (air=1) (Lit.)
Formel vikt 88.15
Ångtryck 2.4mmHg at 20°C, 2.37mmHg at 25°C (Lit.)
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoamyl Alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Isoamyl Alcohol