Läs mer
Isoamyl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 123-51-3 |
| Smältpunkt | −117°C (Lit.) |
| Densitet | 0.809 g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 130°C |
| Molekylformel | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| MDL-nummer | MFCD00002934 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.15 |
| Kvalitet | Research |