Läs mer
Isoamyl alcohol, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoamyl alcohol |
| CAS | 123-51-3 |
| Smältpunkt | -117°C (lit.) |
| Densitet | 0.809 g/mL at 25°C (lit.) |
| Kokpunkt | 130°C (lit.) |
| Flampunkt | 43.5°C (closed cup) |
| Molekylformel | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| Kvantitet | 4 L |
| Synonym | 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.15 |
| Visa mer |