Läs mer
Isoamylalkohol, TRC
Produktkod. 30389666
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30389666 10 g
1 options
Produktkod. 30389666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI78001010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoamyl Alcohol (3-Methyl-1-Butanol)
CAS 123-51-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C5 H12 O
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Methyl-1-butanol, 1-Butanol, 3-methyl-, Isopentyl alcohol (8CI), 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-4-butanol, 3-Methylbutane-1-ol, 3-Methylbutyl alcohol, Isoamyl alcohol, Isoamylol, Isobutyl carbinol, Isopentanol, NSC 1029, NSC 7905, iso-Amyl alcohol, iso-Pentanol
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
LEDER CC(C)CCO
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Formel vikt 88.0888