missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isoamyl Benzoate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoamyl Benzoate |
| CAS | 94-46-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isoamyl Benzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Isoamyl Benzoate, 3-Methyl-1-butanol 1-benzoate, 3-Methyl-1-butanol benzoate, Isopentyl alcohol benzoate, 3-Methylbutyl benzoate, Isoamyl benzoate, Isopentyl benzoate, NSC 9284, iso-Amyl benzoate, iso-Pentyl benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?