Läs mer
Isoamylnitrit, 97 %, stabiliserat
Produktkod. 10675602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10675602 100 mL Glasflaska 100ml
10782201 500 mL Glasflaska 500ml
10669293 2.5 L Plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10675602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165701000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-46-3 , 497-19-8
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00002057
InChI-nyckel OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
IUPAC-namn 3-metylbutylnitrit
LEDER CC(C)CCON=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoamyl nitrite
Namnnotering 97%
Färg Gult
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 96,0 °C till 99,0 °C
Flampunkt 10 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2ONO
Brytningsindex 1,3840 till 1,3880
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Merck Index 15, 5168
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig i vatten. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, kloroform och eter
Stabilisator 0,2 % natriumkarbonat
Formel vikt 117.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoamyl nitrite, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.