Läs mer
Isoamylpropionat, MP Biomedicals
Produktkod. 11438284 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438284 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11438284 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521058280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 100g
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoamyl Propionate
CAS 105-68-0
Molekylformel C8H16O2
Kvantitet 100 g
Synonym isoamyl propionate, isoamyl propanoate, isopentyl propanoate, 3-methylbutyl propionate, isopentyl propionate, isopentyl alcohol, propionate, 1-butanol, 3-methyl-, propanoate, iso-pentyl propionate, propionic acid, isopentyl ester, 3-methyl-1-butyl propanoate
InChI-nyckel XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(=O)OCCC(C)C
IUPAC-namn 3-metylbutylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 144.214
PubChem CID 7772
ChEBI CHEBI:87419
Formel vikt 144.12