missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isoamyl Propionate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 105-68-0 |
| Smältpunkt | -73°C |
| Densitet | 0.869 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | (CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00048611 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester, Isoamyl propionate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?