Läs mer
Isoastragaloside IV, MedChemExpress
Beskrivning
Isoastragaloside IV is a triterpene oligoglycoside isolated from Astragali Radix.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoastragaloside IV |
| CAS | 136033-55-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H68O14 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (63.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)CO)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]7([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]8([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO8)O)O)CC7)C)([H])[C@@H](O)C3)C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 784.97 |
| Formel vikt | 784.97 |
| Visa mer |