Läs mer
Isobenzofuran-1(3H)-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobenzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 87-41-2 |
| Molekylformel | C8H6O2 |
| MDL-nummer | MFCD00005906 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=C1OCC2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Procent renhet | 98% |