Läs mer
Isobergapten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobergapten |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-14-9-6-10-8(4-5-15-10)12-7(9)2-3-11(13)16-12/h2-6H,1H3 |
| Formel vikt | 216.0423 |