Läs mer
(±)-Isoborneol, 95%
Produktkod. 11488910
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488910 500 g 500g
11409067 25 g 25g
11419067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488910 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20632.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.253 g/mol
Används som en syntetisk smak, som malavstötande, utvärtes munsårsmedicin, muskelliniment och ånginhalerad hostdämpande. Det används också i Används i parfymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som en syntetisk smak, som malavstötande, utvärtes munsårsmedicin, muskelliniment och ånginhalerad hostdämpande. Det används också i Används i parfymer.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i dipropylenglykol, etylalkohol (1 g i 2 ml 70% alkohol).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-76-5
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00074821
InChI-nyckel DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonym dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
IUPAC-namn (lR,3R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
LEDER CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Isoborneol
Smältpunkt ∼210°C (sublimation)
Flampunkt 74°C (165°F)
Odör Strong
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 4126091
Merck Index 14,5128
Formel vikt 154.25
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isoborneol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoborneol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.