Läs mer
Isobornylacetat, 94 %
Produktkod. 11302607
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302607 100 mL 100ml
11312607 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11748.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 125-12-2 | C12H20O2 | 196,29 g/mol
Isobornylacetat är en av de viktigaste kemikalierna som används i parfymindustrin. Det används i toalettartiklar och tvål som smakämne och antiseptika. En av huvudapplikationerna är som mellanprodukt för att producera kamfer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Isobornylacetat är en av de viktigaste kemikalierna som används inom parfymindustrin. Det används i toalettartiklar och tvål som smakämne och antiseptika. En av huvudapplikationerna är som mellanprodukt för att producera kamfer.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125-12-2
Molekylformel C12H20O2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
MDL-nummer MFCD00867808,MFCD00135943
InChI-nyckel KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Synonym 1s,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl acetate
PubChem CID 6950273
IUPAC-namn [(lS,3S,4S)-4,7,7-trimetyl-3-bicyklo[2.2.1]heptanyl]acetat
LEDER CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobornyl acetate
Densitet 0.99
Kokpunkt 220 °C till 224 °C
Flampunkt 89 °C (192 °F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 100 mL
Beilstein 3197572
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
Formel vikt 196.29
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.