missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isobornyl acetate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobornyl acetate |
| CAS | 125-12-2 |
| Densitet | 0.98 g/cm³ at 20°C |
| Kokpunkt | 215°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | 89°C (closed cup) |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate, Isobornyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.29 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?