Läs mer
Isobornylacetat, TRC
Produktkod. 30406902
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30406902 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30406902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7800732.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobornyl Acetate
CAS 125-12-2
Molekylformel C12 H20 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2R,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1R,2R,4R)-rel- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-, Isoborneol, acetate (6CI,8CI), (±)-Isobornyl acetate, Isobornyl acetate, NSC 62486, Pichtosin, Pichtosine, exo-Bornyl acetate
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
IUPAC-namn [(1S,3S,4S)-4,7,7-trimetyl-3-bicyklo[2.2.1]heptanyl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 196.29
Formel vikt 196.1463