Läs mer
Isobornyl acrylate, tech. 85%, stab. with 100ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322387
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11322387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09977.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det används som UV-härdande EB-härdande lim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som UV-härdande E-härdningslim.
Löslighet Svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5888-33-5
Molekylformel C13H20O2
Molekylvikt (g/mol) 208.30
MDL-nummer MFCD00080424
InChI-nyckel PSGCQDPCAWOCSH-BOURZNODSA-N
Synonym isobornyl acrylate, acrylic acid isobornyl ester, 1,7,7-trimethyltricyclo 2.2.1 hepten-2-yl-2-propenoate
PubChem CID 122130333
IUPAC-namn [(3R)-4,7,7-trimetyl-3-bicyklo[2.2.1]heptanyl]prop-2-enoat
LEDER CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(C2)OC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobornyl acrylate
Namnnotering stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt <-35°C
Densitet 0.97
Kokpunkt 104°C to 106°C (4.5 mmHg)
Flampunkt 108°C (226°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.4795
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 2254825
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 208.3
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isobornyl acrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Isobornyl acrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.