Läs mer
Isobornyl Acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobornyl Acrylate |
| CAS | 5888-33-5 |
| Molekylformel | C13H20O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Isobornyl acrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m1/s1 |
| LEDER | C=CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C |
| IUPAC-namn | [(1R,3R,4R)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.3 |
| Formel vikt | 208.1463 |