Läs mer
Isobornylmetakryl, 85–90 %, stabiliserat
Produktkod. 10239203 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10239203 1 kg Glasflaska 1kg
10645711 50 g Glasflaska 50g
10194540 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10239203 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292090010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 7534-94-3 | C14H22O2 | 222,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7534-94-3
Molekylformel C14H22O2
Molekylvikt (g/mol) 222.33
MDL-nummer MFCD00081070
InChI-nyckel IAXXETNIOYFMLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibma, isobornyl methacrylate, methacrylic acid isobornyl ester, iso-bornyl methacrylate, isobornyl methacrylate, technical grade, isobornyl methacrylate, stabilized with mehq, exo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-, 2-yl methacrylate, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PubChem CID 71311141
IUPAC-namn [(lR,4R)-4,7,7-trimetyl-3-bicyklo[2.2.1]heptanyl]-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobornyl methacrylate
Namnnotering 85-90%
Smältpunkt -60,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 245,0 °C
Flampunkt 101 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 85% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4760 till 1,4780
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Stabilisator 100 till 200 ppm MEHQ
Formel vikt 222.33
Procent renhet 85-90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isobornyl methacrylate, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.